Print…
Isoquinoline-5-amine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
159420010 159420050
ACRO159420010EA 32 EUR
ACRO159420010 ACRO159420050
Isoquinoline-5-amine 99%
Isoquinoline-5-amine
Fórmula: C₉H₈N₂
Ponto de Fusão: 127…130 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006907
Número CAS: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %