Print…
Copper(II) formate tetrahydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18569.18 A18569.30
A18569.18EA 55 EUR
A18569.18 A18569.30
Copper(II) formate tetrahydrate ≥98%
Copper(II) formate tetrahydrate
Purity: 98% CAS No.: 5893-61-8 Molecular Formula: (HCO2)2Cu.4H2O Formula Weight: 225.65 (153.59anhy) Merck Reference: 14,2639 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00167128
Fórmula: C₂H₂CuO₄·4H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00167128
Número CAS: 5893-61-8
EINECS: 208-865-8
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2639