Print…
Ácido fluorídrico em solução 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
184225-100G 184225-25G
SIAL184225-100GEA 180 EUR
SIAL184225-100G SIAL184225-25G
Ácido fluorídrico em solução 70% ≥70%, Sigma-Aldrich®
Ácido fluorídrico em solução
Fórmula: HF
Peso Molecular: 20.01 g/mol
Número MDL : MFCD00011346
Número CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8