Print…
(±)-p-Menta-1,8-dieno para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
8.14546.1000EA 73.4 EUR
8.14546.1000 8.14546.9050 8.14546.9021
(±)-p-Menta-1,8-dieno para síntese, Sigma-Aldrich®
(±)-p-Menta-1,8-dieno
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 176 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –89 °C
Densidade: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00062992
Número CAS: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05518
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -89 °C
Molar Mass 136.24 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.1 hPa (20 °C)