Print…
Sodium cyanamidate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
495905-25G 495905-5G
SIAL495905-25GEA 214 EUR
SIAL495905-25G SIAL495905-5G
Sodium cyanamidate, Sigma-Aldrich®
Sodium cyanamidate
Fórmula: CHN₂Na
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066500
Número CAS: 17292-62-5
EINECS: 241-322-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III