Print…
Termómetros para temperatura interna HACCP, testo 103 e testo 104
Fornecedor: Testo
0563.0104 0560.0103
620-1883EA 102 EUR
620-1883 620-1882
Termómetros para temperatura interna HACCP, testo 103 e testo 104
Termómetros Termómetros Digitais
Ambos os modelos são projetados para verificações pontuais na indústria alimentícia e em laboratórios. Eles fornecem suporte prático e útil ao realizar medições de monitoramento. O 620-1883 possui funções adicionais como 'HOLD', exibição com valores mínimos/máximos.
  • Práticos e pequenos - cabem no bolso: 115 mm (620-1882)
  • 620-1883 pode ser limpo com água corrente (IP 65)
  • Sondas robustas e design fácil de usar
  • LCD de linha única com função de desligamento automático
  • Protocolo de calibração de fábrica de um ponto a 35 °C
Sonda NTC dobrável.
Em conformidade com as normas HACCP e EN 13485
Certificações: Em conformidade com as normas HACCP e EN 13485.