Print…
Agentes de limpeza, elma tec clean
Fornecedor: ELMA SCHMIDBAUER
8000170 8000172 8000152 8000102 8000122 8000150 8000112 8000132
ELMA8000170EA 350 EUR
ELMA8000170 ELMA8000172 ELMA8000152 ELMA8000102 ELMA8000122 ELMA8000150 ELMA8000112 ELMA8000132
Agentes de limpeza, elma tec clean
Soluções de limpeza Detergentes e Limpadores de Superfícies
Agentes de limpeza para banhos de ultra-som adequados para muitas tarefas de limpeza industrial.
  • Prolonga a vida útil do banho de ultra-som
  • Concentrado altamente eficiente
  • Prazo de validade longa