Print…
VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Fornecedor: VWR Collection
113-1944EA 58.6 EUR
113-1944 113-1943 113-1942 113-1941 113-1940 113-1939 113-1938 113-1946 113-1947 113-1945 113-1955 113-1948 113-1949 113-1950 113-1951 113-1952 113-1954 113-1956 113-1957 113-1953 113-5998
VWR®, HACCP Trousers, Polyester/Cotton
Uniformes
Estas calças, fabricadas com 65% de poliéster e 35% de algodão, têm certificação HACCP, pelo que são adequadas para utilização em zonas higienicamente sensíveis de processamento e fabrico de alimentos. São ideais para serem usadas em conjunto com as batas HACCP da VWR®.
  • Com dois bolsos laterais e dois bolsos atrás cobertos por uma aba
  • Cintura elástica com botão
  • As calças para homem também incluem presilhas
Densidade: 215 g/m²
Cor: branco
DIN 10524
Certificações: DIN 10524.