Print…
VWR®, Trousers for Ladies and Men, Polyester/Cotton
Fornecedor: VWR Collection
113-1896EA 52.3 EUR
113-1896 113-1893 113-1878 113-1888 113-1889 113-1890 113-1891 113-1892 113-1885 113-1895 113-1887 113-1881 113-1882 113-1883 113-1884 113-1879 113-1886 113-1894 113-1880 113-1877 113-5996 113-6181
VWR®, Trousers for Ladies and Men, Polyester/Cotton
Uniformes
Estas calças direitas são fabricadas com 65% de poliéster e 35% de algodão. São adequadas para utilização em laboratórios, hospitais, lares e outras áreas médicas. Ideais para serem usadas em conjunto com as túnicas da VWR®.
  • Com dois bolsos laterais e dois bolsos atrás
  • A cintura elástica com botão e fecho de correr pode ser ajustada manualmente para assentarem na perfeição
  • As calças para homem também incluem presilhas
  • Laváveis a 95 °C, adequadas para lavagem industrial
Cor: branco
Densidade: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificações: Aprovadas de acordo com a norma Oeko-Tex® Standard 100