Print…
VWR®, Calças ESD
Fornecedor: VWR Collection
113-1929EA 99.6 EUR
113-1929 113-1936 113-1935 113-1934 113-1933 113-1932 113-1923 113-1898 113-1899 113-1919 113-1920 113-1931 113-1922 113-1930 113-1924 113-1925 113-1926 113-1927 113-1928 113-1921 113-5997
VWR®, Calças ESD
Uniformes
Estas calças para homem e senhora são fabricadas com 63% de poliéster, 35% de algodão e 2% de fibra resistente (carbono). A mistura especial de materiais proporciona características antiestáticas/ESD permanentes. Por isso, as calças são adequadas para todos os tipos de aplicações em zonas de fabrico de componentes electrónicos.
  • Com dois bolsos laterais e dois bolsos atrás
  • Largura ajustável para maior conforto
  • As calças para homem também incluem uma presilha
  • Laváveis a 60 °C, adequadas para lavagem industrial
Perfeitas para serem usadas em conjunto com as batas ESD da VWR®.
Cor: branco
Densidade: 190 g/m²
Certificações: EN 1149-5, EN 61340-5-1, Oeko-Tex® Standard 100