Print…
VWR®, Túnicas com gola, de PE/algodão
Fornecedor: VWR Collection
113-1855EA 55 EUR
113-1855 113-1854 113-1853 113-1852 113-1851 113-1850 113-1849 113-1848 113-1847 113-1846 113-1870 113-1866 113-1867 113-1869 113-1871 113-1872 113-1873 113-1874 113-1875 113-1868 113-5995 113-6180
VWR®, Túnicas com gola, de PE/algodão
Uniformes
Estas túnicas funcionais com gola ajustada são fabricadas com 65% de poliéster e 35% de algodão. São indicadas sobretudo para utilização nas áreas médicas, especialmente para cuidados médicos.
  • Dois bolsos laterais (um com um bolso pequeno adicional) e um bolso no peito
  • Aperto de botões de mola ocultos e com 5 molas
  • Com aberturas laterais para maior conforto
  • Laváveis a 95 °C, adequadas para lavagem industrial
Cor: branco
Densidade: 215 g/m²
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificações: Aprovadas de acordo com a norma Oeko-Tex® Standard 100
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Modelo With collar With collar
Environmentally Preferable
Aplicações de roupa Services Services
Risk area
Gênero Para homens Para mulheres
Sleeve or leg length Long Long
Tamanho do fechamento Com botões de mola Com botões de mola
Tecido 65% polyester and 35% cotton 65% polyester and 35% cotton
Peso 215 g/m² 215 g/m²