Print…
VWR®, Batas resistentes a produtos químicos, de poliéster/Hydro-Tec, reutilizáveis
Fornecedor: VWR Collection
113-1829EA 122 EUR
113-1829 113-1827 113-1826 113-1825 113-1830 113-1828 113-1844 113-1838 113-1831 113-1832 113-1833 113-1834 113-1835 113-1837 113-1839 113-1840 113-1841 113-1842 113-1843 113-1836 113-5994 113-6115 113-6114 113-6110 113-6102 113-6103 113-6104 113-6100 113-6105 113-6106 113-6107 113-6116 113-6109 113-6101 113-6111 113-6112 113-6113 113-6099 113-6098 113-6097 113-6096 113-6108 113-6157 113-6147 113-6138 113-6139 113-6140 113-6141 113-6142 113-6143 113-6144 113-6146 113-6158 113-6148 113-6149 113-6150 113-6151 113-6152 113-6153 113-6154 113-6155 113-6156 113-6145 114-9322
VWR®, Batas resistentes a produtos químicos, de poliéster/Hydro-Tec, reutilizáveis
Uniformes
Estas batas antiestáticas são fabricadas em fibras com 99% de poliéster e um acabamento de 1% de Hydro-Tec (tratamento de carbono), o que as torna extremamente duráveis, mas também é excelente para repelir sujidade, óleo, produtos químicos e água. Todas as batas incluem gola subida, dois bolsos laterais e um bolso no peito, os três protegidos por uma aba.
  • Extremamente duráveis
  • O inovador acabamento Hydro-Tec proporciona protecção contra salpicos
  • Fecho à frente com botões de mola cobertos por uma aba de velcro
  • Laváveis a 60 °C
  • O modelo para senhora é justo na cintura
Cor: branco, cinza ou azul
Densidade: 275 g/m²
EN 13034:2005 (type 6), EN 1149-5; complies with Oeko-Tex® Standard 100
Certificações: EN 13034:2005 (tipo 6), EN 1149-5; em conformidade com a norma Oeko-Tex® Standard 100