Print…
Cuvetes descartáveis
Fornecedor: KARTELL
1937 1938 1939 1940 1941 1948 1960 1961
634-8532EA 16.6 EUR
634-8532 634-8535 634-8536 634-0326 634-8533 634-8537 634-8531 634-8530
Cuvetes descartáveis
Cuvetes Cuvetes para espetroscopia
Cuvetes descartáveis feitas de poliestireno óptico (PS) ou de PMMA com um valor de transmissão a 300 nm de 70%.
  • 44,5 to 45 mm height