Print…
VWR®, Batas para manuseamento de alimentos HACCP, de PE/algodão
Fornecedor: VWR Collection
113-1812EA 54.2 EUR
113-1812 113-1823 113-1822 113-1821 113-1820 113-1819 113-1818 113-1817 113-1816 113-1815 113-1806 113-1814 113-1805 113-1813 113-1807 113-1808 113-1809 113-1810 113-1811 113-1804 113-5993
VWR®, Batas para manuseamento de alimentos HACCP, de PE/algodão
Uniformes
Estas batas reutilizáveis estão em conformidade com os requisitos do HACCP, sendo por isso adequadas para processamento de alimentos. Fabricadas numa mistura de 65% de poliéster e 35% de algodão, incluem uma gola subida, punhos ajustáveis em duas etapas, dois bolsos interiores laterais e um bolso interior no peito.
  • Ideais para utilizar em indústrias de manuseamento, preparação e fabrico de alimentos
  • Com aperto de botões de mola ocultos
  • A bata para senhora tem um modelo ajustado
  • Laváveis a 95 °C, adequadas para lavagem industrial
Densidade: 215 g/m²
Cor: branco
DIN 10524
Certificações: DIN 10524.