Print…
VWR®, Batas ESD
Fornecedor: VWR Collection
113-1794EA 126 EUR
113-1794 113-1793 113-1792 113-1791 113-1790 113-1789 113-1788 113-1787 113-1786 113-1785 113-1784 113-1783 113-1796 113-1797 113-1795 113-1798 113-1799 113-1800 113-1801 113-1802 113-5992
VWR®, Batas ESD
Uniformes
Estas batas reutilizáveis para homem e senhora são fabricadas em 63% de poliéster, 35% de algodão e 2% de carbono, o que proporciona uma protecção antiestática. Todos os modelos incluem punhos ajustáveis em duas posições, dois bolsos laterais, um bolso no peito, gola ajustada e aperto com botões de mola ocultos.
  • Características ESD: material antiestático adequado ao manuseamento de componentes electrónicos
  • Com abertura lateral
  • Modelo de senhora: ajustado e com cinto nas costas
  • Lavável a 60 °C, adequado para lavagem industrial
Densidade: 190 g/m²