Print…
VWR®, Batas para homem, de algodão ou poliéster/algodão
Fornecedor: VWR Collection
113-1779EA 52.3 EUR
113-1779 113-1773 113-1749 113-1766 113-1767 113-1768 113-1769 113-1781 113-1772 113-1780 113-1774 113-1775 113-1776 113-1777 113-1778 113-1770 113-1746 113-1748 113-1739 113-1732 113-1734 113-1735 113-1736 113-1730 113-1738 113-1729 113-1740 113-1741 113-1742 113-1743 113-1745 113-1737 113-1747 113-1731 113-1723 113-1724 113-1725 113-1726 113-1727 113-1728 113-5988 113-5989 113-5990 113-5991 114-9341 114-9342
VWR®, Batas para homem, de algodão ou poliéster/algodão
Uniformes
Estas batas reutilizáveis para senhor são fabricadas com 100% de algodão ou com 65% de poliéster/35% de algodão. Ambos os materiais são robustos, resistentes a rasgões e duráveis. As batas estão disponíveis com gola ajustada ou subida.
  • Com aperto com botões de mola ocultos e punhos ajustáveis em duas etapas
  • Dois bolsos laterais e um bolso no peito
  • Estilo ajustado, com cinto nas costas e abertura lateral
  • Laváveis a 95 °C, adequadas para lavagem industrial
Densidade: 215 g/m²
Cor: branco
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificações: Aprovadas de acordo com a norma Oeko-Tex® Standard 100