Print…
VWR®, Batas de senhora, de algodão ou poliéster/algodão
Fornecedor: VWR Collection
113-1682EA 55 EUR
113-1682 113-1699 113-1696 113-1712 113-1711 113-1710 113-1709 113-1708 113-1707 113-1706 113-1705 113-1704 113-1703 113-1702 113-1701 113-1690 113-1683 113-1684 113-1685 113-1686 113-1687 113-1698 113-1689 113-1697 113-1691 113-1692 113-1693 113-1694 113-1695 113-1715 113-1688 113-1713 113-1722 113-1716 113-1717 113-1718 113-1719 113-1721 113-1714 113-1720
VWR®, Batas de senhora, de algodão ou poliéster/algodão
Uniformes
Estas batas reutilizáveis para senhora são fabricadas com 100% de algodão ou com 65% de poliéster/35% de algodão. Ambos os materiais são robustos, resistentes a rasgões e duráveis. As batas estão disponíveis com gola ajustada ou subida.
  • Com aperto com botões de mola ocultos e punhos ajustáveis em duas etapas
  • Dois bolsos laterais e um bolso no peito
  • Estilo ajustado, com cinto nas costas e abertura lateral
  • Laváveis a 95 °C, adequadas para lavagem industrial
Densidade: 215 g/m²
Cor: branco
Approved in accordance with Oeko-Tex® Standard 100.
Certificações: Aprovadas de acordo com a norma Oeko-Tex® Standard 100