Print…
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Fornecedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
4105MAT 4105NUN
479-1200EA 1755 EUR
479-1200 479-1067
8-Channel screw cap capper/decapper, Matrix®
Crimpadores e desencapsuladores
Este tampão/decapsulador permite o processamento manual ergonómico de um suporte completo de tubos Matrix® ou Nunc™ Cryobank ou Bank-It™ em menos de um minuto. Concebido para tapar os tubos com o binário ideal para manter a integridade da amostra e evitar perdas durante o armazenamento.
  • Operação de chave seletora
  • A grande barra de ejeção facilita a eliminação e a substituição de tampas usadas
Velocidade: 4 segundos para tapar/desencapsular 8 tubos
L×P×A: 50,8×95×251 mm
Peso: 0,44 kg
Alimentação: entrada 100 - 240 V, 60 - 50 Hz; saída 12 V, 1,0 amp
Fornecimento:
Fornecido com bateria recarregável de 12 V e suporte.