Print…
Botas de segurança, Wellingtons, Nora
Fornecedor: UVEX
9475.6/37 9475.6/39 9475.6/38 9475.6/40 9475.6/41 9475.6/42 9475.6/43 9475.6/44 9475.6/45 9475.6/46 9475.6/47 9475.6/48 9476.6/39 9476.6/37 9476.6/38 9476.6/40 9476.6/41 9476.6/42 9476.6/43 9476.6/44 9476.6/45 9476.6/46 9476.6/47
114-5830EA 39.1 EUR
114-5830 114-5832 114-5831 114-5833 114-5834 114-5835 114-5836 114-5837 114-5838 114-5839 114-5840 114-5841 114-8290 114-8288 114-8289 114-8291 114-8292 114-8293 114-8294 114-8295 114-8296 114-8297 114-8298
Botas de segurança, Wellingtons, Nora
Sapatos e botas
As botas de segurança altas em PVC são antiestáticas, resistentes ao óleo, massa lubrificante, combustível, ácidos, álcalis e desinfetantes.
  • A forma anatómica evita a fadiga dos pés
  • O cano comprido pode ser encurtado para satisfazer requisitos individuais
  • Reforço da biqueira e da zona do calcanhar
  • Proteção da zona do tornozelo e zona do calcanhar estriada com patilha de separação para auxiliar a remoção
  • Biqueira de proteção em aço (200 J) e sola intermédia
Colour: yellow or white.
Altura do cano: 330 mm.
Certificações: EN 20345:2011; S5, SRA