Print…
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Incubadoras digitais
Fornecedor: VWR Collection
390-0384EA 921 EUR
390-0384 390-0385 390-0482 390-0999
VWR® INCU-Line® IL 10, IL 23, IL 56, Incubadoras digitais
Incubadoras Incubadoras Compactas de Bancada
As incubadoras digitais IL 10, IL 23 e IL 56 oferecem uma solução económica de custos e espaço para aplicações em microbiologia ou hematologia. A temperatura pode ser ajustável em incrementos de 0,1 °C até um máximo de 70 °C. Os elementos de aquecimento são incorporados na base e nas paredes da caixa para assegurar a uniformidade e estabilidade térmica. A IL 10 está disponível com uma janela de plexiglas® transparente, para visibilidade total, ou com uma janela de plexiglas® pintada opaca para proteger amostras fotossensíveis. A caixa e a armação da porta são totalmente construídas em aço macio com revestimento de epóxi.
  • Design compacto (IL 10: 0,08 m² ; IL 23: 0,12 m² ; IL 56: 0,19 m²)
  • Controlo digital PID com sensor PT100 e display LED, o controlo da temperatura pode ser reajustado com um instrumento de medição com temperatura de referência certificada
  • Excelente estabilidade térmica
  • Fáceis de usar, seguras e fiáveis
Fornecimento: A IL 10 é fornecida com uma prateleira de aço inoxidável perfurado e a IL 23 e IL 56 é fornecida com duas. A IL 10 pode, opcionalmente, ser carregada com até dois racks de alumínio especialmente concebidos para a incubação vertical de, no máximo, 24 dip-slides.
Atenção: * Medido com a câmara vazia.
Nota: Essas incubadoras não são projetadas para atender ao padrão FD X 15-140.