Ferro solução padrão concentrate, 1000 mg Fe em 15% ácido clorídrico (de FeCl₃) Titrisol® padrão para AAS, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.09972.0001
1.09972.0050
1.09972.0001EA
47.2
EUR
1.09972.0001
1.09972.0050
Ferro solução padrão concentrate, 1000 mg Fe em 15% ácido clorídrico (de FeCl₃) Titrisol® padrão para AAS, Supelco®
Padrões
Cationic Standards
Iron Standards
Certificações: Rastreável para SRM de NIST