2-Methyl-1,3-dithiane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
L00209.06
L00209.14
L00209.06EA
67
EUR
L00209.06
L00209.14
2-Methyl-1,3-dithiane ≥98%
2-Methyl-1,3-dithiane
Purity: 98%
CAS No.: 6007-26-7
Molecular Formula: C5H10S2
Formula Weight: 134.25
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5615
Boiling Point: 78-80°/9mm
Beilstein Reference: 102766
MDL No.: MFCD00014652
Fórmula:
C₅H₁₀S₂ Ponto de ebulição: 78…80 °C (9 mmHg) Densidade: 1,212 Ponto de Inflamação: 82 °C (179 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014652 Número CAS: 6007-26-7 EINECS: 227-859-6 |