4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21443.03
B21443.06
B21443.14
B21443.03EA
24.3
EUR
B21443.03
B21443.06
B21443.14
4-tert-Butylcalix[8]arene 96%
4-tert-Butylcalix[8]arene
Purity: 96%
CAS No.: 68971-82-4
Molecular Formula: C88H112O8
Formula Weight: 1297.87
Melting Point: 411-412°
Beilstein Reference: 2612052
Fórmula:
C₈₈H₁₁₂O₈ Ponto de Fusão: 411…412 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075392 Número CAS: 68971-82-4 |