Print…
4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-tert-Butylcalix[6]arene
L14473.03 L14473.06 L14473.14
L14473.03EA 31.1 EUR
L14473.03 L14473.06 L14473.14
4-tert-Butylcalix[6]arene 96%
4-tert-Butylcalix[6]arene
Purity: 96% CAS No.: 78092-53-2 Molecular Formula: C66H84O6 Formula Weight: 973.40 Melting Point: 377-381° Beilstein Reference: 2611918
Fórmula: C₆₆H₈₄O₆
Peso Molecular: 973.39 g/mol
Ponto de Fusão: 377…381 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075464
Número CAS: 78092-53-2