Print…
4-tert-Butylcalix[4]arene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: p-tert-Butylcalix[4]arene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
347523-25G 347523-5G
SIAL347523-25GEA 529 EUR
SIAL347523-25G SIAL347523-5G
4-tert-Butylcalix[4]arene, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butylcalix[4]arene
Fórmula: C₄₄H₅₆O₄
Número MDL : MFCD00066280
Número CAS: 60705-62-6