4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
p-tert-Butylcalix[4]arene
B21515.06
B21515.14
B21515.06EA
61.6
EUR
B21515.06
B21515.14
4-tert-Butylcalix[4]arene ≥99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Purity: 99%
CAS No.: 60705-62-6
Molecular Formula: C44H56O4
Formula Weight: 648.93
Melting Point: 339-344°
Beilstein Reference: 2033965
Fórmula:
C₄₄H₅₆O₄ Ponto de Fusão: 339…344 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066280 Número CAS: 60705-62-6 |