Print…
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: p-tert-Butylcalix[4]arene
290220250 290220050
ACRO290220250EA 201 EUR
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butylcalix[4]arene 99%
4-tert-Butylcalix[4]arene
Fórmula: C₄₄H₅₆O₄
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066280
Número CAS: 60705-62-6
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %