Print…
Calix[6]arene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B21608.03 B21608.06 B21608.14
B21608.03EA 73.6 EUR
B21608.03 B21608.06 B21608.14
Calix[6]arene ≥98%
Calix[6]arene
Purity: 98% CAS No.: 96107-95-8 Molecular Formula: C42H36O6 Formula Weight: 636.74 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00143083
Fórmula: C₄₂H₃₆O₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143083
Número CAS: 96107-95-8