Print…
Calix[4]arene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3,5,7(1,3)-Tetrabenzenacyclooctaphane-12,32,52,72-tetraol
290190010 290190050
ACRO290190010EA 84 EUR
ACRO290190010 ACRO290190050
Calix[4]arene 98%
Calix[4]arene
Fórmula: C₂₈H₂₄O₄
Ponto de Fusão: 315…318 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233673
Número CAS: 74568-07-3
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %