Print…
(Iodomethyl)cyclopentane 98% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
378640010 378640050 378640250
ACRO378640010EA 48.8 EUR
ACRO378640010 ACRO378640050 ACRO378640250
(Iodomethyl)cyclopentane 98% estabilizado
(Iodomethyl)cyclopentane
Fórmula: C₆H₁₁I
Ponto de ebulição: 78 °C (17 mmHg)
Densidade: 1,6 g/cm³
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453190
Número CAS: 27935-87-1
Encomendar
Appearance Colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper powder