Print…
Sal de sódio do ácido cacodílico trihidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
20840-100G-F 20840-25G-F 20840-500G-F
SIAL20840-100G-FEA 299 EUR
SIAL20840-100G-F SIAL20840-25G-F SIAL20840-500G-F
Sal de sódio do ácido cacodílico trihidratado, Sigma-Aldrich®
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Fórmula: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149079
Número CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1,II