Print…
Sal de sódio do ácido cacodílico trihidratado ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
A18139.22 A18139.14 A18139.36
A18139.22EA 243 EUR
A18139.22 A18139.14 A18139.36
Sal de sódio do ácido cacodílico trihidratado ≥98%
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Purity: 98+% CAS No.: 6131-99-3 Molecular Formula: C2H6AsNaO2.3H2O Formula Weight: 214.03 (159.98anhy) Beilstein Reference: 3702348 Merck Reference: 14,8595 MDL No.: MFCD00149079
An integral component of terminal deoxynucleotidyl transferase buffer; also useful in electron microscopy as a bactericide buffer
Fórmula: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Peso Molecular: 213.94 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149079
Número CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1 II