Print…
Sal de sódio do ácido cacodílico trihidratado 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, Sodium cacodylate trihydrate, Dimethylarsonic acid sodium salt trihydrate, Sodium dimethylarsinate trihydrate
214970250 214971000 214975000 214970100
ACRO214970250EA 76.6 EUR
ACRO214970250 ACRO214971000 ACRO214975000 ACRO214970100
Sal de sódio do ácido cacodílico trihidratado 98%, puro
Cacodylic acid sodium salt trihydrate
Fórmula: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
Peso Molecular: 213.94 g/mol
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149079
Número CAS: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HCl ≥97.5 %