Print…
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
224310010 224310050 224310250
ACRO224310010EA 27.3 EUR
ACRO224310010 ACRO224310050 ACRO224310250
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fórmula: C₂₀H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 205…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004068
Número CAS: 18531-99-2
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -33° to -38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)