Print…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14774.0001 8.14774.0010
8.14774.0001EA 33.7 EUR
8.14774.0001 8.14774.0010
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol para síntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Fórmula: C₂₀H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004068
Número CAS: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 204 - 208 °C
Molar Mass 286.33 g/mol