Print…
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
303850010 303850050
ACRO303850010EA 67.1 EUR
ACRO303850010 ACRO303850050
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone 99%
(S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Ponto de Fusão: 130…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043396
Número CAS: 99395-88-7
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +48° to +51° (20 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)