Print…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
402451-1G 402451-5G
SIAL402451-1GEA 105 EUR
SIAL402451-1G SIAL402451-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Número MDL : MFCD00192393
Número CAS: 90319-52-1