Print…
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1307-25G P1307-5G
TCIAP1307-25GEA 160 EUR
TCIAP1307-25G TCIAP1307-5G
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥99.0% (por GC)
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₉H₉NO₂
Número MDL : MFCD00192393
Número CAS: 90319-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&vid=b10c8975607a12c12d363eb7bbcf66fb4e804ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 131.0 to 133.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -74.0 deg (C=1, EtOAc)