(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H27171.03
H27171.06
H27171.03EA
43.9
EUR
H27171.03
H27171.06
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone ≥98%
(R)-(-)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Purity: 98%
CAS No.: 90319-52-1
Molecular Formula: C9H9NO2
Formula Weight: 163.18
Melting Point: 129-132°
Optical Rotation: -55° (c=2 in chloroform)
Fórmula:
C₉H₉NO₂ Ponto de Fusão: 129…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00192393 Número CAS: 90319-52-1 |