Print…
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
294640-25G 294640-5G
SIAL294640-25GEA 517 EUR
SIAL294640-25G SIAL294640-5G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00064496
Número CAS: 90719-32-7