Print…
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1754-25G B1754-5G
TCIAB1754-25GEA 51 EUR
TCIAB1754-25G TCIAB1754-5G
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00064496
Número CAS: 90719-32-7
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 88.0 to 91.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -15.0 deg (C=5, MeOH)