Print…
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
298883-1G 298883-5G
SIAL298883-1GEA 47.5 EUR
SIAL298883-1G SIAL298883-5G
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Número MDL : MFCD00010847
Número CAS: 17016-83-0