(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
A14029.03
A14029.06
A14029.03EA
64.9
EUR
A14029.03
A14029.06
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone ≥98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Purity: 98%
CAS No.: 17016-83-0
Molecular Formula: C6H11NO2
Formula Weight: 129.16
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 3588198
Fórmula:
C₆H₁₁NO₂ Ponto de Fusão: 70…74 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010847 Número CAS: 17016-83-0 |