Print…
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (4S)-(-)-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-2-Oxo-4-(prop-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Prop-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one
297860010 297860050 297860250
ACRO297860010EA 30.6 EUR
ACRO297860010 ACRO297860050 ACRO297860250
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone 98%
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010847
Número CAS: 17016-83-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -16° to -20° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)