Print…
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
368320050 368320250 368321000
ACRO368320050EA 21.8 EUR
ACRO368320050 ACRO368320250 ACRO368321000
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 0.5 M em THF
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₉F₃Si
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 40 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.895 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00145454
Número CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.55 M