Print…
Ethylaluminium dichloride 0.9 M em heptano, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
185451000 185458000
185451000.EA 78.2 EUR
185451000. 185458000.
Ethylaluminium dichloride 0.9 M em heptano, AcroSeal®
Ethylaluminium dichloride
Fórmula: C₂H₅AlCl₂
Densidade: 0,74 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000457
Número CAS: 563-43-9
EINECS: 209-248-6
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Assay 14.5 to 15.5 %
Loss on drying ≤4 %
HPLC ≥97.5 % (mixture of A and B)