Print…
Túlio solução padrão, 1000 mg/L Tm em 5% ácido nítrico (de Tm₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13824.AD 13824.AE 13824.AP
13824.ADEA 101 EUR
13824.AD 13824.AE 13824.AP
Túlio solução padrão, 1000 mg/L Tm em 5% ácido nítrico (de Tm₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Thulium Standards
Molecular Formula: Tm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011281
Certificações: Rastreável de NIST
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00011281