Ósmio solução padrão, 1000 mg/L Os em 20% ácido clorídrico (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13871.AD
13871.AE
13871.AP
13871.ADEA
237
EUR
13871.AD
13871.AE
13871.AP
Ósmio solução padrão, 1000 mg/L Os em 20% ácido clorídrico (de (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Osmium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
Certificações: Rastreável de NIST