Print…
N-Phenyl-2-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
178055-25G 178055-100G
SIAL178055-25GEA 44.2 EUR
SIAL178055-25G SIAL178055-100G
N-Phenyl-2-naphthylamine, Sigma-Aldrich®
N-Phenyl-2-naphthylamine
Fórmula: C₁₆H₁₃N
Número MDL : MFCD00004052
Número CAS: 135-88-6
EINECS: 205-223-9