Chromium diboride ≥99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
12570.14
12570.22
12570.14EA
82.3
EUR
12570.14
12570.22
Chromium diboride ≥99% (baseado nos metais)
Chromium diboride
Purity: 99%
CAS No.: 12007-16-8
Molecular Formula: CrB2
Formula Weight: 73.62
Physical Form: -325 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016043
Fórmula:
B₂Cr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016043 Número CAS: 12007-16-8 EINECS: 234-499-3 |